Learn More
Acide 5-pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10351130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10351130 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10351130 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00080DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS 374064-02-5
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H7N3O2
Numéro MDL MFCD05170030,MFCD06245341
Quantité 1 g
Synonyme 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 3-2-pyridinyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-pyridyl pyrazole-5-carboxylic acid
Clé InChI SJBWHTBPIJXUFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=N1
Nom IUPAC acide 3-pyridin-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
CID PubChem 665156
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 95%