Learn More
5-pyridine-2-ylthiophène-2-carbaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10552832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10552832 1 g 1g
10522672 250 mg -
10069823 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10552832 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02204DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 132706-12-8
Formule moléculaire C10H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 189.232
Clé InChI VAGVVFZWHTULBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, pubchem16361, acmc-1c1gm, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde #, thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridyl
CID PubChem 605127
Nom IUPAC 5-pyridine-2-ylthiophène-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.24
Pourcentage de pureté 97%