Learn More
5-pyrimidinecarboxaldéhyde, 95 %, Acros Organics™
Code produit 15254338 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15254338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15254338 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454300010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
CAS 10070-92-5
Point de fusion 39.0°C to 43.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H4N2O
Numéro MDL MFCD03426065
Quantité 1 g
Synonyme pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde
Clé InChI FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CN=CN=C1
Nom IUPAC pyrimidine-5-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 108.10
CID PubChem 2761034
Poids de la formule 108.1
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.