Learn More
5-Acide pyrimidinecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10730064
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10730064 1 g Flacon en verre ambré 1g
10749195 5 g Flacon en verre ambré 5g
10759195 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10730064 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07401DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 4595-61-3
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.10
Numéro MDL MFCD00856162
Clé InChI IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
CID PubChem 78346
Nom IUPAC Acide pyrimidine-5-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyrimidinecarboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 124.1
Pourcentage de pureté 97%