Learn More
5-Pyrimidineméthanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Pyrimidinemethanamine |
| CAS | 25198-95-2 |
| Formule moléculaire | C5 H7 N3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-1-5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1,6H2 |
| SMILES | NCc1cncnc1 |
| Nom IUPAC | pyrimidin-5-ylméthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 109.13 |
| Poids de la formule | 109.064 |