Learn More
Acide 5-pyrimidinylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10624765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10624765 10 g Flacon en verre ambré 10g
10147712 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10284062 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10624765 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07412EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 109299-78-7
Formule moléculaire C4H5BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 123.91
Numéro MDL MFCD03002366
Clé InChI HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
CID PubChem 2795193
SMILES OB(O)C1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyrimidinylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Nom IUPAC acide (pyrimidine-5-yl)boronique
Poids de la formule 123.91
Pourcentage de pureté 97%