Learn More
Acide 5-pyrimidylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Pyrimidylboronic Acid |
| CAS | 109299-78-7 |
| Formule moléculaire | C4H5BN2O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | B-5-Pyrimidinylboronic Acid, (Pyrimidin-5-yl)boronic Acid, 5-Pyrimidinylboronic Acid, Dihydroxy(5-pyrimidinyl)borane, Pyrimidine-5-boronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-6-3-7-2-4/h1-3,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1cncnc1 |
| Nom IUPAC | Acide pyrimidine-5-ylboronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.91 |
| Poids de la formule | 124.0444 |