Learn More
5-(S-Méthyl) Albendazole, TRC
Code produit 18082330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18082330 10 mg 10mg
18023340 50 mg 50mg
18083740 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18082330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM27195010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80983-45-5
Formule moléculaire C10 H11 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 237.28
Synonyme Carbamic acid, [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Methylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Ph Eur Albendazole Impurity F, SKF-73513
Nom IUPAC méthyle N-(5-méthylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC)ccc2[nH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(S-Methyl) Albendazole
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11N3O2S/c1-15-10(14)13-9-11-7-4-3-6(16-2)5-8(7)12-9/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Poids de la formule 237.0572