Learn More
5’-Sulfamoyladenosine, TRC
Code produit 30419974
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30419974 100 mg
30411336 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30419974 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS789000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25030-31-3
Formule moléculaire C10H14N6O6S
Poids moléculaire (g/mol) 346.32
Synonyme 5'-Ester with Adenosine Sulfamic Acid, 5'-O-Sulfamoyladenosine, NSC 133114
Nom IUPAC ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl sulfamate
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COS(N)(=O)=O)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-Sulfamoyladenosine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N6O6S/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H2,12,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Poids de la formule 346.07
Pourcentage de pureté >95%