Learn More
Sel de monosodium d’acide 5sulfo-isophtalique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439166 250 g 250g
11334649 100 g 100g
11344649 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439166 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18028.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6362-79-4 | C8H5NaO7S | 268.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé comme troisième monomère dans la procession de l’estérification des polyesters, ce qui peut améliorer les capacités de coloration des produits. Il peut également être utilisé comme catalyseur en médecine, chimique agricole, polyester. Utilisé comme monomère pour les polyesters d’origine hydrique et les fibres de nylon, dans l’aide à l’adhérence pour les rubans magnétiques et les dispersions de polyuréthane exemptes d’amines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6362-79-4
Formule moléculaire C8H5NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 268.171
Numéro MDL MFCD00007495
Clé InChI YXTFRJVQOWZDPP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-sulfafe-3-phthalicacid
CID PubChem 57488606
Nom IUPAC Sodium ; 3-Carboxy-5-sulfobenzoate
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulfoisophthalic acid monosodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 250 g
Beilstein 4170770
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 268.18
Pourcentage de pureté 95%