Learn More
Sel de sodium du 5-sulfooxyméthylfurfural, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Sulfooxymethylfurfural Sodium Salt |
| CAS | 1330171-28-2 |
| Formule moléculaire | C6H5NaO6S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 5-[(Sulfooxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde Sodium Salt, SMF |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O6S.Na/c7-3-5-1-2-6(12-5)4-11-13(8,9)10;/h1-3H,4H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | C1=C(OC(=C1)C=O)COS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| Nom IUPAC | sulfate de sodium (5-formylfuran-2-yl)méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.16 |
| Poids de la formule | 227.9705 |