Learn More
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide 5-sulfosalicylique dihydraté peut être utilisé pour la quantification de la doxorubicine dérivée de la doxorubicine liposomale (Doxil) pegylée et de son principal métabolite dans le plasma humain par HPLC. Il peut être utilisé dans la préparation du trihydrate de poly[[tris(di-2-pyridylamine)tris([?]-5-sulfonatosalicylato)tricopper(II)]. Il est également utilisé comme synthèse intermédiaire de médicaments en vrac, surfactant et additif pour la graisse lubrifiante.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 5-sulfosalicylique dihydraté peut être utilisé pour la quantification de la doxorubicine dérivée de la doxorubicine liposomale (Doxil) pegylée et de son principal métabolite dans le plasma humain par HPLC. Il peut être utilisé dans la préparation du trihydrate de poly[[tris(di-2-pyridylamine)tris([μ]-5-sulfonatosalicylato)tricopper(II)]. Il est également utilisé comme synthèse intermédiaire de médicaments en vrac, surfactant et additif pour la graisse lubrifiante.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate |
| Point de fusion | 103°C to 112°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Odeur | Pungent |
| Quantité | 1000 g |
| Numéro UN | UN2585 |
| Beilstein | 650741 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,8964 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Afficher plus |