Learn More
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475533 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11475533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13461.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acide 5-sulfosalicylique dihydraté peut être utilisé pour la quantification de la doxorubicine dérivée de la doxorubicine liposomale (Doxil) pegylée et de son principal métabolite dans le plasma humain par HPLC. Il peut être utilisé dans la préparation du trihydrate de poly[[tris(di-2-pyridylamine)tris([?]-5-sulfonatosalicylato)tricopper(II)]. Il est également utilisé comme synthèse intermédiaire de médicaments en vrac, surfactant et additif pour la graisse lubrifiante.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-sulfosalicylique dihydraté peut être utilisé pour la quantification de la doxorubicine dérivée de la doxorubicine liposomale (Doxil) pegylée et de son principal métabolite dans le plasma humain par HPLC.Il peut être utilisé dans la préparation du trihydrate de poly[[tris(di-2-pyridylamine)tris([μ]-5-sulfonatosalicylato)tricopper(II)].Il est également utilisé comme synthèse intermédiaire de médicaments en vrac, surfactant et additif pour la graisse lubrifiante.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à la lumière, conserver dans l’obscurité.Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé.Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
CAS 5965-83-3
Point de fusion 103°C to 112°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Pungent
Formule moléculaire C9H14O6S
Numéro MDL MFCD00007508
Quantité 50 g
Numéro UN UN2585
Beilstein 650741
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8964
Synonyme 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09 ngq462s6
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.
Clé InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
CID PubChem 2723734
Poids de la formule 254.22 (218.19 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%