Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide 5-sulfosalicylique dihydraté, 99+ %
Code produit 10422251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10422251 1 kg Flacon en plastique 1kg
10399290 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10422251 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 268790010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Note relative au nom p.a.
CAS 5965-83-3, 97-05-2
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 106.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C9H14O6S
Numéro MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Quantité 1 kg
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Synonyme 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Informations sur la solubilité Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Clé InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
CID PubChem 2723734
Poids de la formule 254.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline