Learn More
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10697761 500 g Flacon en verre -
10687761 100 g Flacon en verre -
10176953 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10697761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424515000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5965-83-3 , 97-05-2
Formule moléculaire C9H14O6S
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
Numéro MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Clé InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
CID PubChem 2723734
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Point de fusion 106.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Informations sur la solubilité Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 254.22
Pourcentage de pureté 99 to 101%
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.02% max
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou granulés