Learn More
5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate, Certified AR for Analysis, 99.5-101.5%, Fisher Chemical
Code produit 10439570 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
100g, Récipient de poudre en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10439570 100g, Récipient de poudre en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10439570 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8850/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 5965-83-3
Point de fusion 106°C
Couleur Blanc
pH 0.5
Conditionnement Plastic powder jar
Formule moléculaire C9H14O6S
Numéro MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Quantité 100 g
Synonyme 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Clé InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid; bis(methane)
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
CID PubChem 2723734
Poids de la formule 254.22g/mol
Forme physique Powder