Learn More
5-Sulfosalicylici Dihydrate, TRC
Code produit 30134095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134095 50 g 50g
30133493 100 g 100g
17954015 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69944850G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5965-83-3
Formule moléculaire C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 254.21
Synonyme 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, hydrate (1:2), Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate (9CI), Salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate (8CI), 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid dihydrate, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid dihydrate, Sulfosalicylic acid dihydrate, Sulphosalicylic acid dihydrate
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
SMILES O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Poids de la formule 254.0096