Learn More
5-Tert-butyl-2-iodo-1,3-diméthylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400668
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11400668 1 g 1g
11410668 5 g 5g
2 options
Code produit. 11400668
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25195.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5122-20-3 | C12H17I | 288.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5122-20-3
Formule moléculaire C12H17I
Poids moléculaire (g/mol) 288.17
Numéro MDL MFCD00052173
Clé InChI SCKWYPTZVFBKKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene, maybridge4_003980, acmc-20am7p, 5-tert-butyl-2-iodo-m-xylene, 4-tert-butyl-2,6-dimethyliodobenzene, 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimeth, 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimethyl-benzene, benzene,5-1,1-dimethylethyl-2-iodo-1,3-dimethyl
CID PubChem 2739988
Nom IUPAC 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1I)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Point de fusion 54°C to 57°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 288.17
Pourcentage de pureté 97%