Learn More
Acide 5-tert-butyl-2-méthoxybenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365669 250 mg 250mg
11375669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20415.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 128733-85-7 | Molecular Formula: C11H17BO3 | Molecular Weight: 208.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128733-85-7
Formule moléculaire C11H17BO3
Poids moléculaire (g/mol) 208.064
Numéro MDL MFCD06201034
Clé InChI LXFOJKCQSAYVMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-t-butyl-2-methoxyphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-borono-4-tert-butyl anisole, acmc-1c4zr, 2-methoxy-5-tert-butylphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronicacid, boronic acid, b-5-1,1-dimethylethyl-2-methoxyphenyl
CID PubChem 14740579
Nom IUPAC 52Acide (-tert-butyl--méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)C)OC)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 103°C to 106°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4181890
Poids de la formule 208.07
Pourcentage de pureté ≥98%