Learn More
Acide 5-tert-butyl-2-méthoxybenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375669 1 g 1g
11365669 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20415.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 128733-85-7 | Molecular Formula: C11H17BO3 | Molecular Weight: 208.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128733-85-7
Formule moléculaire C11H17BO3
Poids moléculaire (g/mol) 208.064
Numéro MDL MFCD06201034
Clé InChI LXFOJKCQSAYVMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-t-butyl-2-methoxyphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-borono-4-tert-butyl anisole, acmc-1c4zr, 2-methoxy-5-tert-butylphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronicacid, boronic acid, b-5-1,1-dimethylethyl-2-methoxyphenyl
CID PubChem 14740579
Nom IUPAC 52Acide (-tert-butyl--méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)C)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 103°C to 106°C
Quantité 1 g
Beilstein 4181890
Poids de la formule 208.07
Pourcentage de pureté ≥98%