Learn More
5-tert-Butyl-2-methyl-3-acide furoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2.5 g
Conditionnement:
0.50g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459526 0.5 g 0.50g
11449526 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19258.02
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38422-62-7 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38422-62-7
Formule moléculaire C10H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.219
Numéro MDL MFCD00221068
Clé InChI NWWAPYOVUAEIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-tert-butyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-3-furoic acid, maybridge3_006912, acmc-20am1c, 5-tert-butyl-3-carboxy-2-methylfuran, 5-? 1,?1-?dimethylethyl ?-?2-?methyl-3-?furancarboxylic acid
CID PubChem 2742176
Nom IUPAC 5-tert-butyle-2-méthylfurane-3-acide carboxylique
SMILES CC1=C(C=C(O1)C(C)(C)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Point de fusion 90°C to 94°C
Quantité 0.5 g
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 97%