Learn More
5-(tert-butyl)-3-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, 95+%, Thermo Scientific™
Code produit 10602653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10602653 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10099521 1 g Flacon en verre ambré 1g
10173184 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10602653 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW00330CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175205-41-1
Formule moléculaire C7H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.628
Clé InChI AIVSLDAXUIRICJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2796738
Nom IUPAC 5-tert-butyl-3-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=NO1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(tert-Butyl)-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-tert-butyl-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl, 3-chloromethyl-5-t-butyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-tert-butyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl
Poids de la formule 174.63
Pourcentage de pureté 95%