Learn More
5-(tert-Butyl)isobenzofuran-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30968447
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968447 1 g
30951218 250 mg
30954271 25 g
30958445 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30968447 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD138941g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(tert-Butyl)isobenzofuran-1,3-dione
CAS 32703-79-0
Formule moléculaire C12H12O3
Numéro MDL MFCD00060127
Quantité 1 g
SMILES O=C1OC(C2=C1C=CC(C(C)(C)C)=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Pourcentage de pureté 95%