Learn More
5-tert-Butyle-m-xylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459496 500 g 500g
11449496 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19220.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-19-1 | C12H18 | 162.276 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-19-1
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.276
Numéro MDL MFCD00008832
Clé InChI FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-tert-butyl-m-xylene, 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene, m-xylene, 5-tert-butyl, 1,3-dimethyl-5-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3,5-dimethyl, 5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 5-tert-butyl-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-t-butylbenzene, 5-t-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-1,1-dimethylethyl
CID PubChem 7378
Nom IUPAC 1-tert-butyl-3,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-tert-Butyl-m-xylene
Point de fusion -22°C
Densité 0.86
Point d’ébullition 207°C to 209°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.496
Quantité 500 g
Beilstein 1853314
Poids de la formule 162.27
Pourcentage de pureté 98%