Learn More
Acide 5-(tert-butylcarbamoyl)pyridine-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15470356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470356 250 mg 250mg
15460356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53081.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 913835-99-1
Formule moléculaire C10H15BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 222.051
Numéro MDL MFCD08689533
Clé InChI FOJHBAIYLMKAIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-tert-butylcarbamoyl pyridin-3-yl boronic acid, 5-tert-butylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid, 3-t-butyl 5-borononicotinamide, 5-borono-n-tert-butyl nicotinamide, 5-tert-butylcarbamoyl pyridin-3-ylboronic acid, acmc-209rak, 3-tert-butyl 5-borononicotinamide, 5-t-butylcarbamoyl-3-pyridineboronic acid, 5-t-butylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid
CID PubChem 44119356
Nom IUPAC Acide [5-(tert-butylcarbamoyl)pyridin-3-yl]boronique
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)C(=O)NC(C)(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(tert-Butylcarbamoyl)pyridine-3-boronic acid
Point de fusion 245°C to 250°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 222.05
Pourcentage de pureté 98%