Learn More
5-Tert-butylpyrogallol, 97 %
Code produit 11475977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11475977 5 g 5g
11485977 25 g 25g
11495977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25022.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20481-17-8
Formule moléculaire C10H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.219
Numéro MDL MFCD00059613
Clé InChI HCNISNCKPIVZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-tert-butylpyrogallol, 5-tert-butyl benzene-1,2,3-triol, 5-t-butylpyrogallol, acmc-20am1a, hcnisnckpivzdx-uhfffaoysa, 5-tert-butyl-1,2,3-benzenetriol #, 1-tert-butyl-3,4,5-trihydroxybenzene, 5-tert-butyl-1,2,3-trihydroxybenzene, 1,2,3-benzenetriol,5-1,1-dimethylethyl
CID PubChem 597592
Nom IUPAC 5-tert-butylbenzène-1,2,3-triol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-tert-Butylpyrogallol
Point de fusion 133°C to 136°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 97%