Learn More
5-Thianonane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibutylsulfide |
| CAS | 544-40-1 |
| Formule moléculaire | C8 H18 S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Butyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[butane], 5-Thianonane, Butyl monosulfide, Butylthiobutane, Di-n-butyl sulfide, Di-n-butyl thioether, Dibutyl sulfide, Dibutyl thioether, NSC 8460, Thiononane-5, n-Butyl sulfide, n-Dibutyl sulfide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCSCCCC |
| Nom IUPAC | 1-butylsulfanylbutane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.29 |
| Poids de la formule | 146.1129 |