Learn More
Acide5-undécanedicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15214368 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15214368 1 g 1g
15224368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15214368 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 454540010
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14527-41-4 | C4H3NO2S | 129.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14527-41-4
Formule moléculaire C4H3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 129.13
Numéro MDL MFCD03428539
Clé InChI YZVFSQQHQPPKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, thiazole-5-carboxylicacid, pubchem14533, acmc-209cuh, 5-thiazole carboxylic acid, thiazole 5-carboxylic acid, ksc177g9t
CID PubChem 84494
Nom IUPAC 1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=CS1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Thiazolecarboxylic acid
Point de fusion 208.0°C to 210.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Thiazolecarboxylic acid, 98%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.