Learn More
5-Thiazoleméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Thiazolemethanol |
| CAS | 38585-74-9 |
| Formule moléculaire | C4 H5 N O S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5-Thiazolemethanol, (1,3-Thiazol-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-thiazole, 5-(Hydroxymethyl)thiazole, Thiazol-5-ylmethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1,3,6H,2H2 |
| SMILES | OCc1cncs1 |
| Nom IUPAC | 1,3-thiazol-5-ylméthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 115.15 |
| Poids de la formule | 115.0092 |