Learn More
5-thio-D-glucose, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405819 25 mg 25mg
15485809 5 mg 5mg
15495809 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15405819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63621.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    124.65€ / 25mg
    Économisez 28.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20408-97-3 | Molecular Formula: C6H12O5S | Molecular Weight: 196.217 g/mol
5-Thio-D-glucose is used as an inhibitor of the cellular transport of D-glucose and D-glucose mediated insulin release, it is also an Inhibitor of spermatogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-thio-D-glucose est utilisé comme inhibiteur du transport cellulaire de la libération d’insuline médiée par le D-glucose et le D-glucose, il est également un inhibiteur de la spermatogenèse. Il est également utilisé pour réguler / réduire le taux de glycolyse in vivo.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20408-97-3
Formule moléculaire C6H12O5S
Poids moléculaire (g/mol) 196.217
Numéro MDL MFCD00006663
Clé InChI IJJLRUSZMLMXCN-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 5-thio-d-glucose, d-glucose, 5-thio, alpha-d-glucothiopyranose, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-mercaptohexanal, unii-3prv1384uo, 5-thio-alpha-d-glucopyranose, glucose, 5-thio-, d, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal
CID PubChem 88527
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,6-tétrahydroxy-5-sulfanylhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)S)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Thio-D-glucose
Point de fusion 135°C to 138°C
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Beilstein 1865193
Merck Index 14,9334
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 196.22
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre