Learn More
Acide 5-(trifluorométhoxy)-1H-indole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 245.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |