Learn More
5-(trifluorométhoxy)isatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10546114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10546114 1 g Flacon en verre 1g
10481294 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10546114 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169037-23-4
Formule moléculaire C9H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.13
Numéro MDL MFCD00192524
Clé InChI XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
CID PubChem 2732752
Nom IUPAC 5-(trifluorométhoxy)-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethoxy)isatin
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170°C to 172°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.13
Pourcentage de pureté 97%