Learn More
5-(Trifluorométhoxy)isatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467176 5 g 5g
11457176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25494.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.54€
    111.65€ / 5g
    Économisez 17.89€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 169037-23-4 | C9H4F3NO3 | 231.13 g/mol
5-(Trifluoromethoxy)isatin is used as a reactant for preparation of oxindole derivatives as TAk1 kinase inhibitors and of isatin thiosemicarbazones via condensation with thiosemicarbazones as herpes simplex virus (HSV) inhibitors. It is also used as a reactant for synthesis of 3-substituted 2-indolinone RET kinase inhibitors and for preparation of indolone acetamides as antiseizure agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-(trifluorométhoxy)isatine est utilisé comme réactif pour la préparation de dérivés oxindole sous forme d’inhibiteurs de la kinase Tak1 et de thiosémicarbazones d’isatine par condensation avec les thiosémicarbazones sous forme d’inhibiteurs du virus herpès simplex (HSV). Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse d’inhibiteurs de la kinase 2-indolinone RET 3-substituée et pour la préparation d’acétamides d’indolone en tant qu’agents antigrippaux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169037-23-4
Formule moléculaire C9H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.13
Numéro MDL MFCD00192524
Clé InChI XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
CID PubChem 2732752
Nom IUPAC 5-(trifluorométhoxy)-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethoxy)isatin
Point de fusion 170°C to 172°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 231.13
Pourcentage de pureté 98%