Learn More
5-(trifluorométhoxy)salicylaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363966 1 g 1g
11373966 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17136.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 93249-62-8 | Molecular Formula: C8H5F3O3 | Molecular Weight: 206.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93249-62-8
Formule moléculaire C8H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
Numéro MDL MFCD00075249
Clé InChI WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
CID PubChem 1268058
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Point de fusion 31°C to 33°C
Point d’ébullition 82°C (60 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 7023825
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 206.12
Pourcentage de pureté ≥98%