Learn More
5-(trifluorométhyle)-1 H-indazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10321420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10321420 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10321420 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00296DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 885271-64-7
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H5F3N2
Quantité 1 g
Synonyme 5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazole,5-trifluoromethyl
Clé InChI WBHMPANPIGWXQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C=NN2
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)-1H-indazole
Poids moléculaire (g/mol) 186.137
CID PubChem 21409222
Poids de la formule 186.14