Learn More
1,1,1-trifluorométhanesulfonate de 5-(trifluorométhyl)dibenzothiophénium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium 1,1,1-Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 129946-88-9 |
| Formule moléculaire | C14H8F6O3S2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Trifluoromethanesulfonic Acid Ion(1-) 5-(trifluoromethyl)dibenzothiophenium, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Triflate, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Trifluoromethanesulfonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1 |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[s+]1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | Trifluorométhanesulfonate ;5-(trifluorométhyl)dibenzothiophène-5-ium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 402.33 |
| Poids de la formule | 401.9819 |