Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 5-(trifluorométhyl)dibenzothiophenium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 150°C |
| Couleur | Beige à Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 402.33 |
| Show More |
Safety and Handling
- 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.