Learn More
5-(trifluorométhyl)indole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472140 100 mg 100mg
11482140 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472140 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28782.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100846-24-0 | C9H6F3N | 185.149 g/mol
In 3-Naphthylindole construction by rhodium (II)-catalyzed regioselective direct arylation of indoles with 1-diazonaphthalen-2-(1H)-ones treatment of 5-(trifluoromethyl)indole(1k) or 6-(trifluoromethyl)indole (1l) with 2a afforded the desired products 3k (86%)and 3l (86%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans la construction de 3-naphtylindole par arylation directe régiosélective catalysée au rhodium (II) d’indoles avec des 1-diazonaphtalène-2-(1H)-ones, le traitement de 5-(trifluorométhyl)indole(1k) ou 6-(trifluorométhyl)indole (1l) avec 2a a obtenu les produits désirés 3k (86 %) et 3l (86 %).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100846-24-0
Formule moléculaire C9H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 185.149
Numéro MDL MFCD03095341
Clé InChI LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethyl indole, 5-trifluoromethyl-1h-indole, 5-trifluoromethylindole, 1h-indole, 5-trifluoromethyl, zlchem 948, pubchem1712, acmc-1box4, 5-trifluoromethyl-indole
CID PubChem 2763075
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethyl)indole
Point de fusion 68°C to 71°C
Quantité 100 mg
Poids de la formule 185.15
Pourcentage de pureté 98%