Learn More
Acide 5-(Trifluorométhyl)picolinique, TRC
Code produit 30455155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455155 25 g 25g
30450728 50 g 50g
30449606 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455155 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79143025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80194-69-0
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Synonyme 5-Trifluoromethylpicolinic Acid, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid
Nom IUPAC Acide 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethyl)picolinic Acid
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
Poids de la formule 191.0194