Learn More
5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407925
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15407925 250 mg 250mg
15414517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15407925 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31858.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 31224-82-5 | C7H4F3NO | 175.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31224-82-5
Formule moléculaire C7H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.11
Numéro MDL MFCD07375388
Clé InChI JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
CID PubChem 14422792
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Point de fusion 31°C to 33°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 175.11
Pourcentage de pureté 95%