Learn More
5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414517 1 g 1g
15407925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31858.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31224-82-5 | C7H4F3NO | 175.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31224-82-5
Formule moléculaire C7H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.11
Numéro MDL MFCD07375388
Clé InChI JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
CID PubChem 14422792
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Point de fusion 31°C to 33°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 175.11
Pourcentage de pureté 95%