Learn More
5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10607390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607390 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10607390 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00209DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
CAS 31224-82-5
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H4F3NO
Quantité 1 g
Synonyme 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
Clé InChI JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 175.11
CID PubChem 14422792
Poids de la formule 175.11
Pourcentage de pureté 95%