Learn More
Acide 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402369
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15402369 1 g 1g
15412369 5 g 5g
15469266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15402369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64937.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 80194-69-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid is an intermediate used in the synthesis of β-secretase (BACE) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique est un intermédiaire utilisé dans la synthèse des inhibiteurs de β-sécrétase (BACE).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80194-69-0
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.109
Numéro MDL MFCD04113632
Clé InChI NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2
CID PubChem 10910349
Nom IUPAC Acide 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 133°C to 137°C
Couleur Marron
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylicacid