Learn More
Acide 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469266 25 g 25g
15402369 1 g 1g
15412369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15469266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64937.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80194-69-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid is an intermediate used in the synthesis of β-secretase (BACE) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique est un intermédiaire utilisé dans la synthèse des inhibiteurs de β-sécrétase (BACE).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80194-69-0
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.109
Numéro MDL MFCD04113632
Clé InChI NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2
CID PubChem 10910349
Nom IUPAC Acide 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 133°C to 137°C
Couleur Marron
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre