Learn More
Tocris Bioscience™ AdipoRon hydrochloride
Description
Agonist of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 (Kd values are 1.8 and 3.1 μM respectively). Activates AMPK and PPARα signaling; ameliorates insulin resistance, dyslipidemia and glucose intolerance in db/db mice. Orally active antidiabetic agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AdipoRon hydrochloride |
| CAS | 1781835-20-8 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C27H29ClN2O3 |
| Poids de la formule | 464.98 |
| Poids moléculaire | 464.99 |