Learn More
Wheaton™ Tube à centrifuger gradué de 50 ml
Code produit 16424989
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
Emballé
En rack
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement unitSize
16424989 Emballé 500 pièces
16434989 En rack 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16424989 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 380100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube à centrifuger idéal pour la rotation d’échantillons liquides.
  • Sans fuite
  • Stérile
  • Tubes à base conique
  • Gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 500
Nb par paquet 25
Conditionnement Emballé
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Closure Included Oui
Writing Area Oui
Diamètre (métrique) 30 mm
FCR max. 9500 x g