Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubes à centrifuger en polypropylène de 50 mL
GREENER_CHOICE
Code produit 16699832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé
Bouchon à vis de style bouchons
Bouchon à vis plat fixé
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 tubes/sachet IntegraPack, 5 sachets/paquet, 10 paquets/carton.
1 tube/sachet, 100 sachets/boîte (emballé individuellement)
25 tubes/portoir ; 20 portoirs/carton
25 tubes/support réutilisable, 20 supports/carton.
25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes.
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Stérilité Conditionnement unitSize
16699832 Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé Stérile 1 tube/sachet, 100 sachets/boîte (emballé individuellement) 100 pièces
16604052 Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé Stérile 10 tubes/sachet IntegraPack, 5 sachets/paquet, 10 paquets/carton. 500 pièces
16694052 Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé Non stérile 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes. 500 pièces
16614062 Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé Stérile 25 tubes/support réutilisable, 20 supports/carton. 500 pièces
16614052 Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé Non stérile 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16624052 Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé Stérile 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16634062 Bouchon à vis de style bouchons Non stérile 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes. 500 pièces
16644062 Bouchon à vis de style bouchons Stérile 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes. 500 pièces
16634052 Bouchon à vis de style bouchons Non stérile 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16644052 Bouchon à vis de style bouchons Stérile 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16624062 Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé Non stérile 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte 500 pièces
16654062 Bouchon à vis de style bouchons Non stérile 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte 500 pièces
17798848 Bouchon à vis plat fixé Stérile 25 tubes/portoir ; 20 portoirs/carton 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 16699832 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 31811650069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.32€
    49.43€ / 100 pièces
    Économisez 164.89€
    76% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué à partir d'une résine médicale ultra-transparente unique et conçu avec des parois épaisses et durables pour une centrifugation à grande vitesse. Les bouchons plats étanches avec joints élastomères moulés sont testés selon la norme IATA 95 kPa.
  • Disponibles avec bouchons à vis plats fixés incluant un joint en élastomère moulé intégré ou un bouchon à clipser
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • Graduations par incréments de 1 mL de 5 à 45 mL
  • Surface d’écriture anti-traces brevetée
  • Graduations imprimées en 3 couleurs et échelle de lecture inversée
  • Ligne de congélation maximale
  • Largeur : 29 mm, hauteur : 115 mm sans capuchons
  • polypropylène USP Résine de classe VI
  • Centrifugation à 20 000 g, congelable à -80 °C
  • Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
  • Les tubes à bouchon plat peuvent être nettoyés et réutilisés.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP ; IATA 95 kPa
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur de bouchon Violet
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Réutilisable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Centrifugeuses, agitateurs rotatifs, agitateurs
Nbre par carton 100 tubes/carton.
Nb par paquet 1 tube/paquet
Conditionnement 1 tube/sachet, 100 sachets/boîte (emballé individuellement)
Quantité 100 sacs/cartons.
Stérilité Stérile
Gamme de produits SuperClear
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 115 mm
Taille du bouchon 29 mm
Déclaration de pureté ATP, RNase/DNase et sans endotoxines
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Oui
Diamètre (métrique) 29 mm
Graduated Oui
Graduations 5 à 45 par incréments de 1
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 20 000 x g