Learn More
Hamilton™ 500 μSeringue étanche aux gaz série L 1700
Description
- Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes allant jusqu'à 500 ml.μL.
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | PTFE |
| Calibre d’aiguille | 22 g |
| Diamètre (impériale) interne | 0,128 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,0161 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0.41 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,0283 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,305 in |
| Diamètre (métrique) interne | 3.26 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
| Afficher plus |