Learn More
Hamilton™ 500 μSeringue étanche aux gaz série L 1700
Description
- Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes allant jusqu'à 500 ml.μL.
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | PTFE |
| Calibre d’aiguille | 22 g |
| Diamètre (métrique) interne | 0,128 in |
| Type de produit | Seringue Gas Tight |
| Modèle | Jeringa LTN 1750 |
| Quantité | 1 |
| Volume (métrique) | 500 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 51 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Arrondi |
| Afficher plus |