Learn More
Hamilton™ 500 μSérie L 700 Microliter Seringue
Code produit p-200000268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Type de connexion unitSize
17834382 Aiguille non comprise Aiguille non comprise Embout Luer 1 pièce
17854272 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Soudé 1 pièce
17854282 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Amovible 1 pièce
17824372 Aiguille non comprise Aiguille non comprise Amovible 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17834382 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur CAL80865
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La série 700 Microliter La seringue remplit les exigences générales de manipulation des liquides des laboratoires de fabrication et de recherche.
  • La série 700 est la seringue Hamilton originale.
  • Cette série de Microliter Les seringues sont conçues pour répondre aux besoins généraux de manipulation des liquides dans les laboratoires de fabrication et de recherche.
  • La série 700 reste la norme du secteur.
  • Les pistons et les cylindres ne sont ni interchangeables ni remplaçables.
  • Distribue des volumes jusqu'à 500 μL.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Diamètre (impériale) interne 0,135 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 3.26 mm
Diamètre (métrique) externe 7.75 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille Aiguille non comprise
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 750 LT
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 500 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Type de connexion Embout Luer